Learn More
Kartell™ Tapones para recipientes para muestras Dispolab™
Disponible en el diseño de encaje a presión.
Marca:  Kartell™ 0251400
Código de producto. 12069907
  • 47.40€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envoi: 23-05-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Available in the push-in design.
  • Fabricados en polietileno
  • Para su uso con analizadores Centrifichem™ , Technicon™ y Beckman™
Especificaciones
Especificaciones
A presión
16 mm
Polietileno
Tapón para recipiente para muestras