Learn More
Gravis Tapones de polietileno a presión
Ofrecen un cierre seguro para frascos de muestras de vidrio. Los tapones a presión de polietileno Gravis están disponibles en diferentes tamaños.
6.75€ - 23.40€
Especificaciones
Material | Polietileno |
---|---|
Tipo de producto | Tapón a presión |
Material del cierre | Polietileno |
Tipo de tapón | A presión |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11773873
|
Gravis
Q22202S100 |
22 mm |
6.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11763883
|
Gravis
Q30202S100 |
30 mm |
15.35€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11773883
|
Gravis
Q40212 |
40 mm |
23.40€
paquete de 86 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Duraderos
- Proporciona una excelente resistencia química
Especificaciones
Polietileno | |
Tapón a presión | |
Polietileno | |
A presión |