Learn More
Bel-Art™ Bolsas multiuso de polietileno
Las bolsas reutilizables y transparentes son adecuadas para el envío o almacenamiento y resultan especialmente útiles como bolsas de muestras
40.64€ - 54.75€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo de tapón | Zip Tie |
Desechables | Single-use |
Material | Polietileno |
Tipo de producto | Sample Bag |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15339202
|
Bel-Art™
H13176-0816 |
406 x 203mm (16 x 8 pulg) | 0,038 mm |
40.64€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11843921
|
Bel-Art™
H13176-1220 |
508 x 305mm (20 x 12 pulg) | 0,038 mm |
54.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15582101
|
Bel-Art™
H13176-1016 |
406 x 254mm (16 x 10 pulg) | 0,038 mm |
45.82€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 14-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Las bolsas reutilizables y transparentes son adecuadas para el envío o almacenamiento y resultan especialmente útiles como bolsas de muestras
- Material aprobado por la FDA; sin látex
- Diferentes tamaños disponibles para adaptarse mejor a los requisitos de embalaje específicos
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Sample Bag |
Zip Tie | |
Polietileno |