Learn More
Bel-Art™ Frasco lavador de polietileno de boca ancha SP Scienceware™
Código de producto. 12328118 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Aceite de máquina
Acetona
Agua
Anotaciones personalizadas
Etanol 70%
Etil acetato
Jabón
Metiletilcetona
Tolueno
Color del tapón:
Azul
Natural
Rojo
Verde
Fabricados con polipropileno. El frasco de lavado de polietileno de boca ancha Bel Art™ tiene una boca ancha de 53 mm (2 pulgadas) para una recarga fácil.
  • Preimpresos con el nombre químico y la fórmula, rombo de cuatro colores de la National Fire Protection Association (NFPA) sección 704, peligros para la salud, número de Chemical Abstract System (CAS) y ropa y equipo protectores sugeridos
  • Frascos de LDPE translúcidos; el hipoclorito sódico es de LDPE blanco que proteger de la luz entre 230 y 450 nm; mientras que el tolueno es un frasco de LDPE rojo
  • Los tapones de polipropileno codificados por colores ayudan a una identificación rápida y sencilla
  • Proporciona conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
  • 500 ml - 4/bolsa, 1000 ml - 4/bolsa; la bolsa surtida incluye 6 unidades, una de cada: acetona, lejía, agua destilada, etanol, isopropanol y LYOB
Nota: Utilice LYOB únicamente con disolventes compatibles con LDPE
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Translúcido
Diámetro exterior del cuello (métrico) 53 mm
Incluye Tapón de polipropileno verde
Material Polietileno
Cantidad Paquete de 4
Color del tapón Verde
Certificaciones/conformidad Conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
Boca Ancha
Tipo de producto Frasco lavador
Chemical Label Etil acetato
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de polipropileno verde