Learn More
Polietilenimina, solución acuosa al 50 %, MP Biomedicals™
80.20€ - 370.00€
CAS 9002-98-6
Fórmula molecular ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Peso molecular (g/mol) 43.07
Número MDL MFCD00084427
Clave InChI NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
Nombre IUPAC aziridina
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11495362
Ver documentos
MP Biomedicals
0219544480
100 mL
80.20€
100 ml
11405372
Ver documentos
MP Biomedicals
0219544490
500 mL
197.00€
500 ml
11415372
Ver documentos
MP Biomedicals
0219544491
1 L
370.00€
1 litro
9002-98-6
43.07
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
9033
aziridina
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
MFCD00084427
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
CHEBI:30969
*-CCNCCN(-*)CCN-*
Especificaciones
Polyethyleneimine
Líquido viscoso
MFCD00084427
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
aziridina
9033
50,000 to 100,000
9002-98-6
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
*-CCNCCN(-*)CCN-*
43.07
CHEBI:30969
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Polyethyleneimine, 50% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: polyethyleneimine