Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 20 C18
431.00€ - 3280.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 15-25 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 300 Å |
Fase estacionaria | POLYGOPREP de 300 a 20 |
pH | Desde 2 hasta 8 |
Absorbente | POLYGOPREP C18 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10747462
|
Macherey-Nagel™
711025.100 |
0,1 kg |
431.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10246551
|
Macherey-Nagel™
711025.1000 |
1 kg |
3280.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
15-25 μm | |
POLYGOPREP de 300 a 20 | |
POLYGOPREP C18 | |
Cromatografía líquida |
300 Å | |
Desde 2 hasta 8 | |
Polygoprep |