Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 20 C4
Marca:  Macherey-Nagel™ 711023.1000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10318251
  • 3280.00€ / 1000 g
Especificaciones
15-25 μm
POLYGOPREP de 300 a 20
1 kg
Polygoprep
300 Å
Desde 2 hasta 8
POLYGOPREP C4
Cromatografía líquida