Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 60 a 20 NH2
Marca:  Macherey-Nagel™ 711013.100
Código de producto. 10746502
  • 212.00€ / 100 g
Especificaciones
15-25 μm
POLYGOPREP de 60 a 20
Desde 2 hasta 8
POLYGOPREP NH2
Polygoprep
Cromatografía líquida
60 Å
Cromatografía líquida
0,1 kg
350 m2/g
Sílice