Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 60 a 50 C8
195.00€ - 1410.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 40-63 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 60 Å |
Fase estacionaria | POLYGOPREP de 60 a 50 |
Técnica | Cromatografía líquida |
pH | Desde 2 hasta 8 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10660332
|
Macherey-Nagel™
711490.100 |
0,1 kg |
195.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10226601
|
Macherey-Nagel™
711490.1000 |
1 kg |
1410.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
40-63 μm | |
POLYGOPREP de 60 a 50 | |
Desde 2 hasta 8 | |
350 m2/g | |
Sílice |
60 Å | |
Cromatografía líquida | |
POLYGOPREP C8 | |
Polygoprep | |
Cromatografía líquida |