Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 60 a 80 C18
Marca:  Macherey-Nagel™ 711011.1000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10300255
  • 1375.00€ / cada uno
Especificaciones
63-100 μm
POLYGOPREP de 60 a 80
Desde 2 hasta 8
POLYGOPREP C18
Polygoprep
Cromatografía líquida
60 Å
Cromatografía líquida
1 kg
350 m2/g
Sílice