Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de poliéster Polygram Alox-100 UV254
Marca:  Macherey-Nagel™ 807033
198.29 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10194661
  • 258.00€ / paquete de 15
Fecha estimada de envoi: 03-06-2025
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
60 Å
Lámina de poliéster
1 mm
15/Paq.
UV254
20 x 20 cm