Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de poliéster Polygram Alox N/UV254
Láminas de poliéster Macherey-Nagel Polygram Alox N/UV254, dimensiones: 4 x 8 cm, tamaño de poro: 60 A, indicador fluorescente: UV254, grosor: 0,2 mm
44.70€ - 156.00€
Especificaciones
Tamaño de poro | 60 Å |
---|---|
Tipo | Lámina de poliéster |
Indicador fluorescente | UV254 |
Grosor (métrico) | 0,2 mm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10499171
|
Macherey-Nagel™
802023 |
20 x 20 cm |
156.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10252901
|
Macherey-Nagel™
802021 |
4 x 8 cm |
44.70€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10236381
|
Macherey-Nagel™
802022 |
5 x 20 cm |
105.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Láminas de poliéster Macherey-Nagel Polygram Alox N/UV254, dimensiones: 4 x 8 cm, tamaño de poro: 60 A, indicador fluorescente: UV254, grosor: 0,2 mm
Especificaciones
60 Å | |
Lámina de poliéster | |
UV254 | |
0,2 mm |