Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de vidrio Polygram CEL 400-10
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 50/Paq. |
Tipo | Placa de vidrio |
Grosor (métrico) | 0,1 mm |
Dimensiones (L x An) | 10 x 20 cm |