Learn More
Contec™ Toallas selladas con calor Polynit™
Utilice estas toallitas para todas las aplicaciones ultra-críticas y para la limpieza de uso general. Las toallitas selladas térmicamente Contec™ Polynit se componen al 100 % de poliéster tejido texturizado. Las toallitas se han cortado con láser, lo que sella los bordes del tejido para permitir el uso completo de la superficie de las toallitas.
Marca:  Contec™ PNHS-66
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917921
  • 948.83€ / paquete de 300
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Descripción
  • Recomendado para entornos ISO Clase 3-5
  • Textil de punto de poliéster 100 % lavado para niveles extremadamente bajos de partículas y fibras
  • Los bordes sellados con calor ayudan a prevenir la contaminación por partículas
  • El borde sellado cortado con láser evita la liberación de fibras
Información de órdenes
Disponible en tamaños y formas a medida.Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del Servicio de Atención al Cliente de Fisher Safety.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Toallita
15 cm
15 cm
No esterilizable en autoclave
Punto interlock, sin recorrido
6 x 6 in
75/Pk., 4 Pk/Bag, 10 Bags/Cs.
No estéril
6 in
6 in
Poliéster
140 gsm
Un solo uso
Ideal para la limpieza de uso general
1 capa