Learn More
Fisherbrand™ Microplaca de polipropileno de 96 pocillos
Manufactured from inert polypropylene for thermal and solvent resistant qualities. Fisherbrand™ Polypropylene 96 Well Microplates are designed with a conical well base for superior sample concentration, reconstitution and centrifugation.
Marca: Fisherbrand™ 219009
Descripción
- Unique, patented sealing cap allows penetration of a needle through the cap into each well, minimising coring of the needle as the base of each well of the cap has been reduced in thickness
- Small radius on all corners to prevent sample precipitation and improve concentration
- DNase and RNase free
- Applications include SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics
Especificaciones
Estándar | |
Polipropileno | |
2 ml | |
Sí | |
Sí |
8 x 12 | |
96 | |
Square, Conical Bottom (V-well) | |
50 |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.