Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotores de ángulo de polipropileno
Utilice los rotores con carga y velocidad máxima durante un máximo de 50,000 ciclos con poco mantenimiento. Los rotores angulares de polipropileno Sigma™ son ideales laboratorios de investigación.
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Tipo | Rotor angular |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Descripción
- Los rotores de ángulo fijo se utilizan para la sedimentación con altas fuerzas centrífugas de 60,000 x g y superiores
- Proporciona tiempos de sedimentación más cortos en comparación con los rotores oscilantes
- Se consiguen velocidades de rotación y fuerzas centrífugas más altas
- Por lo general, la distancia de sedimentación también es más corta que con los rotores oscilantes
- La capacidad de la cámara del rotor se puede utilizar de forma más óptima que con los rotores oscilantes
- Los rotores pueden funcionar de forma continua a la máxima velocidad y +4°C en casi todas las centrífugas Sigma
Especificaciones
Polipropileno | |
Rotor angular | |
Esterilizable en autoclave |