Learn More
Buerkle™ Ball valves PP for barrels
The Ball valves PP for barrels are for barrels with thread connections.
55.45€ - 76.95€
Especificaciones
Material | Polypropylene |
---|---|
Presión | 4 bar |
Para utilizar con (equipo) | Barrels |
Incluye | Thread connections |
Código de producto | Marca | Connectors | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Connectors | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10687141
|
Buerkle™
0500-8002 |
Thread, inflowing side 1/2 in. inner |
55.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10196310
|
Buerkle™
0500-8003 |
Thread, inflowing side 3/4 in. inner |
63.28€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11991451
|
Buerkle™
0500-0134 |
Thread, inflowing side 3/4 in. outer |
69.82€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10094960
|
Buerkle™
0500-8001 |
Thread, inflowing side 1 in. inner |
76.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Ball valve
- Made of PP
- For barrels with thread connections
- Suitable for solidifying media
- Max. 4 bar pressure at 20°C
Especificaciones
Polypropylene | |
4 bar | |
Barrels | |
Thread connections |