Learn More
BRAND™ Adaptador para frascos PD–Tips
Construcción de polipropileno. El adaptador para frascos esterilizable en autoclave, ß-estéril.
Marca:  BRAND™ 702399
23.24 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10373341
  • 26.50€ / paquete de 5
En stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Estructura de polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
  • Estéril, calidad BIO-CERT™
  • Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Marcado CE según la Directiva DIV 98/79 CE
Estéril
Puntas PD de 25 a 50 mL
Polipropileno
Adaptador de botella
5/pack