Learn More
BRAND™ Cubierta de bureta de polipropileno
Tienda Brand Productos
Click to view available options
:
Diámetro interno: 20 mm
Descripción
- Fabricadas con polipropileno
- Las aletas internas permiten el flujo libre de los tituladores
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 20 mm |
Material | Polipropileno |
Altura (métrico) | 30 mm |
Tipo | Cubierta de bureta |