Learn More
Atlas Material Testing™ Cartucho de polipropileno
en la oferta - 3.23€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
N.° por paquete | 1Each |
Tipo | Cartucho |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11933769
![]() |
Atlas Material Testing™
RB5115209 |
10 μm |
en la oferta
cada uno |
N/A | |||||
11923769
![]() |
Atlas Material Testing™
RB5115208 |
5 μm |
3.23€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Polipropileno | |
1Each | |
Cartucho |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto