Learn More
Buerkle™ Closing Cap with Inner Thread
Fabricados con polipropileno.
4.35€ - 5.47€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Polipropileno
Tipo de producto Closing Cap
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño de rosca Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de rosca Precio Cantidad y disponibilidad  
10044990
Ver documentos
Buerkle™
8535-0012
1/2 in.
4.35€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 06-06-2025
Añadir a la cesta
10370391
Ver documentos
Buerkle™
8535-0034
3/4 pulg
5.47€
cada uno
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estructura de polipropileno
  • Esterilizables en autoclave hasta 121 °C
  • Adecuados para su uso con productos alimenticios
  • Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Polipropileno
Closing Cap