Learn More
Buerkle™ Llave compacta de polipropileno
Ahorra espacio con un diseño compacto. La llave compacta de polipropileno Buerkle™ para recipientes y cuerpos es ideal para su uso dentro de refrigeradores y en racks.
Marca:  Buerkle™ 0530-1000
16.03 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11911461
  • 25.10€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Descripción
Una llave compacta para recipientes y bidones ideal para su uso dentro de refrigeradores y en gradillas, etc. La descarga corta no sobresale por el borde inferior del recipiente, por lo que es la opción perfecta, especialmente cuando el espacio es muy limitado.
  • Diseño que ahorra espacio
  • Descarga optimizada para flujo uniforme
  • Con tuerca de unión de conexión para posición vertical de la llave de paso
  • Cierre hermético para un sellado completo
Especificaciones
Especificaciones
Llave compacta
Polipropileno
19,05 mm/GL14
Bidones, barriles, complemento perfecto para las garrafas Flachmann