Learn More
Masterflex™ Conectores de compresión de adaptador recto roscado NPT macho, polipropileno
Conecte sistemas de tubos rígidos con estos accesorios de compresión del adaptador recto roscado macho. Los accesorios de compresión del adaptador recto de polipropileno roscado NPT macho soportan mayores presiones que los accesorios dentados.
15.95€ - 26.05€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
Presión máxima | 220 psi |
Max. Operating Temperature (Metric) | De 0 a 100 °C |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11761973
|
Masterflex™
06385-70 |
Rosca NPT(macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) para DE de tubos de12,7 mm (1/2 pulgadas) | N/A | ||||||
11745764
|
Masterflex™
06385-20 |
Rosca NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) para DE de tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) | N/A | ||||||
11741973
|
Masterflex™
06385-30 |
Rosca NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) para DE de tubos de 7,93 mm (5/16 pulgadas) | N/A | ||||||
11755764
|
Masterflex™
06385-40 |
Rosca NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) para DE de tubos de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
19.69€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11735764
|
Masterflex™
06385-10 |
Rosca NPT(macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) para DE de tubos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) | N/A | ||||||
11775764
|
Masterflex™
06385-05 |
Rosca NPT(macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) para DE de tubos de 3,17 mm (1/8 pulgadas) | N/A | ||||||
11765764
|
Masterflex™
06385-50 |
Rosca NPT(macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) para DE de tubos de9,52 mm (3/8 pulgadas) | N/A | ||||||
11751973
|
Masterflex™
06385-60 |
Rosca NPT(macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) para DE de tubos de 12,7 mm (1/2 pulgadas) | N/A | ||||||
Descripción
Para conectar racores a tubos solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro.- Excelente resistencia química
- Forma un sellado seguro con niveles superiores de presión
- Con capacidad de 220 psi como máximo a 25 °C
- Se puede utilizar de 0 a 100 °C
- Esterilización: óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Polipropileno | |
10 Paq. | |
De 0 a 100 °C |
0 °C | |
220 psi | |
Conector de compresión |