Learn More
Ratiolab™ Bolsas de polipropileno para desechos
Utilice estas bolsas para la eliminación de instrumental de laboratorio contaminado. Las bolsas de eliminación de residuos de polipropileno Ratiolab™ están fabricadas con una película de PP muy resistente con una amplia costura en el fondo.
Marca: Ratiolab™ 7001000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- La bolsa no debe estar completamente cerrada para la esterilización en autoclave
- Práctico soporte de sobremesa, recubierto de plástico, con 3 patas de goma disponibles para un tamaño de bolsa de 200 mm x 300 mm
Especificaciones
Sí | |
Polipropileno | |
200 x 300 mm (An. x Al.) | |
Bolsas desechables |