Learn More
Cole-Parmer™ Conjunto de paletas de doble hoja de polipropileno
Swing-Out, Dual-Blade Paddle Assemblies for use in narrow-necked vessels.
97.45€ - 129.00€
Especificaciones
Diámetro del eje (imperial) | 0,3 in |
---|---|
Diámetro del eje (métrico) | 7,9 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Utilice estos conjuntos de paletas de plástico para mezclar la mayoría de soluciones corrosivas y ácidos. |
Longitud (imperial) | 13,8 in |
Longitud (métrico) | 350,83 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11769988
|
Cole-Parmer™
06367-60 |
100 mm |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11759988
|
Cole-Parmer™
06367-40 |
60 mm |
97.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- 1 year warranty
- For use in narrow-necked vessels
Especificaciones
0,3 in | |
Utilice estos conjuntos de paletas de plástico para mezclar la mayoría de soluciones corrosivas y ácidos. | |
350,83 mm | |
Polipropileno |
7,9 mm | |
13,8 in | |
Conjunto de paleta de doble hoja |