Learn More
Ark Plas Products™ Extensión Luer hembra de polipropileno
Utilice estos conectores Luer con una amplia variedad de instrumentos de laboratorio y médicos. La extensión Luer hembra de polipropileno Ark Plas Products™ incluye juntas cónicas moldeadas según las normas ISO 594-1 e ISO 594-2 para que el 6 % de juntas cónicas Luer garantice la compatibilidad con todos los demás conectores Luer moldeados según el mismo estándar.
43.45€ - 47.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas ISO 594-1 y 594-2, conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, sin derivados de animales, sin DEHP, certificado sin BPA |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con | Tubos flexibles o puertos de rosca |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -17 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11861120
|
Ark Plas Products™
LHX70-PP0 |
Manguera 1/16 pulg. |
44.97€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11881120
|
Ark Plas Products™
LHX33-PP0 |
Manguera 1/18 pulg. |
43.45€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11751996
|
Ark Plas Products™
LHX61-PP0 |
Manguera 3/16 pulg. |
47.60€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11871120
|
Ark Plas Products™
LHX40-PP0 |
Manguera 3/32 pulg. |
43.45€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Tapones Luer de polipropileno natural
- Los dientes están diseñados sin línea de separación para garantizar que son fiables y no causan fugas en una amplia variedad de instrumentos médicos y de laboratorio, incluidos jeringas y agujas o llaves de paso y agujas
- Moldeados solo con materiales puros y con trazabilidad de lote
- Los accesorios de Luer Ark-Plas incluyen una gran selección de luers macho y hembra disponibles con una variedad de sistemas de bloqueo o punta deslizante, así como con anillos de bloqueo, luers de mamparo para montaje en panel, luers roscados, adaptadores y conectores macho
Especificaciones
Normas ISO 594-1 y 594-2, conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, sin derivados de animales, sin DEHP, certificado sin BPA | |
Polipropileno | |
-17 °C | |
Natural | |
Agarradera Luer hembra |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos flexibles o puertos de rosca | |
25/paq. | |
135°C |