Learn More
Kartell™ Soportes de embudos de polipropileno
Fije los soportes de embudo en la varilla con las olivas incluidas. Los soportes de embudos de polipropileno Kartell™ se adaptan a una variedad de tipos y tamaños de embudos.
Marca: Kartell™ 0026900
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Soporte doble de embudos de tan solo 25 mm (con el adaptador suministrado) hasta 170 mm
- Utilizar con embudos para polvo con un diámetro de vástago inferior o igual a 35 mm al retirar el adaptador
- Se proporcionan dos olivas para su uso con varillas de 8 a 14 mm
Especificaciones
Polipropileno | |
Embudos de 25 a 170 mm; embudos para polvo | |
1 unidad |
Título del producto
Kartell™ Soportes de embudos de polipropileno > Soporte para embudo; cantidad: 1 unidad
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido