Learn More
Brand™ Vasos de precipitados graduados con asa, escala azul
Fabricados con polipropileno. Los vasos de precipitados graduados BRAND™ con asa y escala en color azul incluyen un asa ergonómica para un agarre seguro. La boquilla funcional ayuda a minimizar los derrames. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones. No se recomienda la esterilización en autoclave (121 °C).
Marca:  Brand™ 40802
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15357834
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Manufactured from polypropylene.
  • Ergonomic handle for secure grip.
  • Functional spout helps to minimize spills.
  • Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions. Autoclaving (121°C) is not recommended.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
40 mm
Polypropylene
2 mL
Beaker
Sí
50 mL
70 mm
24/Pk.
Not Autoclavable
Blue Scale