Learn More
Brand™ Vasos de precipitados graduados con asa, escala azul
Fabricados con polipropileno. Los vasos de precipitados graduados BRAND™ con asa y escala en color azul incluyen un asa ergonómica para un agarre seguro. La boquilla funcional ayuda a minimizar los derrames. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones. No se recomienda la esterilización en autoclave (121 °C).
Marca: Brand™ 40814
Descripción
- Manufactured from polypropylene.
- Ergonomic handle for secure grip.
- Functional spout helps to minimize spills.
- Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions. Autoclaving (121°C) is not recommended.
Especificaciones
172 mm | |
Polypropylene | |
50 mL | |
Beaker | |
Sí |
3000 mL | |
242 mm | |
6/Pk. | |
Not Autoclavable | |
Blue Scale |