Learn More
Huenersdorf™ Vaso de precipitados graduado de polipropileno con asa cerrada y 2 escalas
El vaso de precipitados graduado de polipropileno con asa cerrada y 2 escalas Huenersdorf™ tiene escalas grabadas de color azul y moldeadas por inyección. Las graduaciones están marcadas en incrementos adecuados a la capacidad.
10.35€ - 45.55€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en el laboratorio, el taller y el hogar |
Incluye | Con escala moldeada por inyección y escala grabada en azul |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12055605
|
Huenersdorf™
935000 |
500 ml |
10.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12065605
|
Huenersdorf™
936000 |
1000 ml |
15.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12075605
|
Huenersdorf™
937000 |
2000 ml |
29.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12085605
|
Huenersdorf™
938000 |
3000 ml |
33.44€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12095605
|
Huenersdorf™
939000 |
5000 ml |
45.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Vaso de precipitados de polipropileno
- Graduados
- Escala grabada en azul
- Escala moldeada por inyección
- Transparente
Especificaciones
Transparente | |
Para el uso en el laboratorio, el taller y el hogar | |
1 unidad | |
Esterilizable en autoclave |
Polipropileno | |
Con escala moldeada por inyección y escala grabada en azul | |
Vaso de precipitados | |
Sí |