Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Fire alarm call point
Señal conforme a ISO 7010.
Marca:  Brady™ 817684
13.49 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15604417
  • 14.50€ / cada uno
Productos de laboratorio de uso diario
Usar código promocional 24132 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Descripción
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
ISO 7010
Polipropileno
Interiores y exteriores
1,501 mm
De -40 °C a 120 °C
Globales
PIC F005-250x250-PP-CRD/1
1 unidad
250 mm
250 mm
Cuadrada
Blanco sobre rojo