Learn More
Mutexil™ Batas de laboratorio de polipropileno
Código de producto. 11790514
Click to view available options
Tamaño:
XL
2XL
3XL
Color:
Azul
Blanco
Utilice una bata de laboratorio de polipropileno Mutexil™ para entornos de laboratorio. La bata está disponible en diferentes tamaños, es desechable y se ha fabricado con polipropileno.
Bata de laboratorio de PP no tejida con cierre a presión y bolsillos
  • Desechables
  • PP 40 g/m2
  • Para mantenimiento, visitas a lugares de producción
  • Para entornos no peligrosos
Especificaciones
Tipo de producto General Purpose Lab Coat
Tamaño 3XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Estilo de manguito Elástico
Desechables Sí
Esterilidad Estéril
N.º de bolsillos 2
Para utilizar con (aplicación) Para entornos no peligrosos con un cambio de ropa de alta frecuencia