Learn More
Sampling Systems™ Embudos de polipropileno para líquido
Estos embudos para líquido están diseñados para una larga vida útil y se pueden limpiar y reutilizar.
4.05€ - 18.30€
Especificaciones
Material Polipropileno
Color Natural
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro del área superior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro del área superior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15869411
Ver documentos
Sampling Systems™
8022P-100
100 mm
4.05€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Añadir a la cesta
15879411
Ver documentos
Sampling Systems™
8022P-200
200 mm
18.30€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin grietas
  • Resistente a productos químicos
  • Disponible en dos diámetros superiores diferentes: 100 y 200 mm
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Natural