Learn More
Brand™ Vasos de precipitados graduados de polipropileno de perfil bajo
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
100 ml
250 mL
250 ml
500 mL
600 mL
1000 mL
1000 ml
5000 mL
Scale:
Embossed Scale
Escala impresa azul
Descripción
- Con marcas de graduación en azul o en relieve, con borde granulado y boquilla
- Se recomienda limpiar a temperaturas por debajo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
- Para la esterilización en autoclave a 121 °C, se deben escoger vasos de precipitados con escala en relieve
Especificaciones
Especificaciones
Color | Alta claridad |
Diámetro exterior (métrico) | 77 mm |
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Material | Polypropylene |
Altura exterior (métrico) | 95 mm |
Incrementos | 25 mL |
Cantidad | 6/Pk. |
Tipo | Beaker |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Graduated | Sí |