Learn More
Brand™ Vasos de precipitados graduados de polipropileno de perfil bajo
Código de producto. 15387884 Tienda Brand Productos
500 mL, Embossed Scale
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
100 ml
250 mL
250 ml
500 mL
600 mL
1000 mL
1000 ml
5000 mL
Scale:
Embossed Scale
Escala impresa azul
Gracias a su resistencia química y a temperaturas elevadas, estos vasos de precipitados son excelentes para el uso general de laboratorio.
  • Con marcas de graduación en azul o en relieve, con borde granulado y boquilla
  • Se recomienda limpiar a temperaturas por debajo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • Para la esterilización en autoclave a 121 °C, se deben escoger vasos de precipitados con escala en relieve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Alta claridad
Diámetro exterior (métrico) 94 mm
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Polypropylene
Altura exterior (métrico) 118 mm
Incrementos 50 mL
Cantidad 6/Pk.
Tipo Beaker
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated Sí
Scale Embossed Scale
Modelo Low Form
Título del producto
Brand™ Vasos de precipitados graduados de polipropileno de perfil bajo >