Learn More
Masterflex™ Conexión Luer de polipropileno
Con una variedad de opciones de ajuste, estos accesorios Luer son ideales para muchas aplicaciones, incluidas jeringas o tubos pequeños. El accesorio Luer de polipropileno Cole-Parmer™ está disponible con púas estándar, anchas y de perfil bajo.
33.35€ - 66.20€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas ISO 594-1 |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad de embalaje | 25/pack |
Tipo de producto | Conexión Luer |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15114865
|
Masterflex™
45508-66 |
Luer hembra × rosca UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas) | N/A | ||||||
15305641
|
Masterflex™
45508-26 |
Luer hembra × codo Luer hembra |
43.85€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15116116
|
Masterflex™
45508-56 |
Hembra × hembra × hembra |
43.85€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15102954
|
Masterflex™
45518-82 |
Luer Lock macho para rosca UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas) |
40.70€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15395631
|
Masterflex™
45518-84 |
Luer Lock macho para rosca de 10 a 32 |
33.35€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15329612
|
Masterflex™
45508-85 |
Macho × hembra × hembra |
66.20€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 23-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Three barb styles: standard, wide-bore, and low-profile.
- Wide-bore barbs offer enhanced fluid flow through the fitting and are usable with any flexible tubing.
- Low-profile barbs are ideal for use with semi-rigid tubing, such as nylon, polyethylene, or polypropylene.
- Manufactured in compliance with ISO 594-1 standards, these fittings are cleaned, inspected and fully traceable.
- All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity.
- Choose from a range of sizes, 1/16in. to 1/4in., with a variety of connection options.
- Pack of 25
Especificaciones
Normas ISO 594-1 | |
Polipropileno | |
25/pack | |
Conexión Luer |