Learn More
Masterflex™ Adaptadores Luer macho de polipropileno
Complete sus sistemas de accesorios luer con estos conectores premium. Los adaptadores Luer macho de polipropileno Cole-Parmer™ se han fabricado de acuerdo con las normas ISO 594-1 e inspeccionado para comprobar la ausencia de contaminantes, además de ser completamente trazables. Ideal para numerosas aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos.
23.00€ - 34.80€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos |
Cantidad de embalaje | 25/pack |
Tipo de producto | Adaptador Luer |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15252400
|
Masterflex™
45518-22 |
Encaja en Luer Lock macho para DI de 1,58 mm (1/16 pulgadas) | N/A | ||||||
15129222
|
Masterflex™
45518-26 |
Encaja en Luer Lock macho para DI de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
31.70€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15272560
|
Masterflex™
45518-24 |
Encaja en Luer Lock macho para DI de 2,38 mm (3/32 pulgadas) |
23.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
- Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso
- Elija entre una amplia gama de tamaños con una gran variedad de opciones de conexión
- Buena resistencia química. Temperatura máxima de 87 °C (190 °F)
- Esterilizar mediante óxido de etileno o irradiación gamma (no se recomienda para la esterilización en autoclave)
- Todos los puertos hembra pueden usarse con conectores slip o luer lock
- También hay tapas y tapones disponibles
Especificaciones
Polipropileno | |
Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos | |
25/pack | |
Adaptador Luer |