Learn More
Masterflex™ Adaptadores para tubos dentados con rosca macho NPT, polipropileno
Combine estos sencillos y económicos racores con tubos flexibles para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 30 psi). Los adaptadores para tubos dentados con rosca NPT macho de polipropileno Cole–Parmer™ se han diseñado para el montaje rápido y sencillo sin herramientas.
Marca: Masterflex™ 40610-37
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Muy buena resistencia química
- Escala de temperatura: de –13 a 66 °C
- Esterilizar con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Polypropylene | |
Para el uso en aplicaciones de baja presión | |
NPTM de 3,175 mm (0,125 pulgadas) |
Encaja en tubos con DI de 9,53 mm (3/8 pulgadas) | |
10/paq. | |
Recto |