Learn More
Greiner Bio-One Vasos de precipitados multiuso de polipropileno, estériles
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Descripción
- Estabilidad mecánica, térmica y química óptima
- El número de catálogo, el número de lote y la fecha de caducidad se imprimen en la base del vaso para su trazabilidad
- Espacio de escritura y marcas de graduación exactas
- Ahorra tiempo; no es necesario retirar el vaso del envase
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Para fines académicos y médicos, como esputo seguro o recipiente para orina |
Material | Polipropileno |
Esterilidad | Estéril |
Peso (métrico) | 6,1 kg |
Forma | Forma redonda |
Altura (métrico) | 71 mm |
Tipo de producto | Vaso de precipitados |
Diámetro (métrico) | 61 mm |