Learn More
Fisherbrand™ Punta de pipeta natural de polipropileno
Haga que el pipeteo sea mucho más sencillo y seguro incluso para las aplicaciones más sensibles. Las puntas de pipeta naturales de polipropileno Fisherbrand™ son perfectas para pipetas monocanal o multicanal, ya sean manuales o electrónicas.
11.60€ - 29.70€
Especificaciones
Color Natural
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11557452
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FB34591
De 1 a 250 μl
11.60€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
11597442
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FB34541
De 1 a 200 μl
15.03€
paquete de 1000
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11567452
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FB34601
De 1 a 300 μl
29.70€
paquete de 1000
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11587452
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FB34621
De 200 a 1000 μl
12.05€
paquete de 1000
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11597452
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FB34631
De 250 a 1000 μl
19.90€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
11507462
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FB34641
De 500 a 2500 μl
12.15€
paquete de 250
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricada con polipropileno de alta calidad
  • Ajuste perfecto gracias al cono de ajuste preciso
  • Manipulación óptima gracias a su forma estable
  • Esterilizable en autoclave
  • Garantía de ausencia de polvo gracias al tratamiento de ionización especial
  • Disponible preesterilizada y sin esterilizar
  • Excelente transparencia debido a las superficies de gran calidad
  • Humedecimiento residual mínimo debido a la calidad controlada de las materias primas
  • Excelente exactitud volumétrica gracias al orificio de punta precisa
  • Volúmenes de punta orientados a la práctica
  • Puntas Aeroject™ con filtros especiales fabricados con PE-HD hidrófobo
  • Barrera de aerosol y para la protección contra la contaminación
  • Apta para todos los tipos de micropipeta más utilizados
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Autoclavable