Learn More
Witeg™ Anillo de vertido de polipropileno
Utilice los anillos de vertido de polipropileno Witeg™ para complementar sus mediciones de frasco de laboratorio.
3.95€ - 101.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
N.° por paquete | 10Pack |
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Material del cierre | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11844075
|
Witeg™
0 175 202 |
Azul |
3.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11834075
|
Witeg™
5 526 177 |
Verde |
5.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11884955
|
Witeg™
5 526 199 |
Natural |
5.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11801224
|
Witeg™
5 526 188 |
Rojo |
101.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Para rosca GL 45
- Polipropileno
- Varios colores
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Polipropileno | |
10Pack | |
Esterilizables en autoclave | |
Polipropileno |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.