Learn More
Brady™ Bloqueo de la válvula esférica Prinzing de polipropileno
Las dos mitades del dispositivo rodean la palanca de la válvula con palanca para garantizar que la válvula no se activa de forma accidental.
Marca: Brady™ 805851
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistemas de bloqueo de válvulas, Sistemas de bloqueo de válvulas con palanca
- Las dos mitades del dispositivo rodean la palanca de la válvula con palanca para garantizar que la válvula no se activa de forma accidental.
Especificaciones
Bloqueo de la válvula esférica Prinzing | |
Verde | |
OSHA 1910.147 | |
118.11 x 304.80 x 219.96 mm | |
Lockout Tagout | |
220 mm | |
12 in. |
BS08A-GN | |
Polipropileno | |
Bloqueo de la válvula esférica Prinzing | |
305,00 x 220,00 mm | |
8.66 in. | |
1 unidad | |
305 mm |
Título del producto
Brady™ Bloqueo de la válvula esférica Prinzing de polipropileno > Verde; ancho: 305 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido