Learn More
3M™ Monos de protección desechables y blancos, Serie 4515
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Altura (imperial):
69 a 71 in
73/76 pulg
De 64 a 67 pulg
De 66 a 69 pulg
De 70 a 74 in
De 76 a 78 pulg
De 78 a 81 in
Altura (métrico):
164 a 170 cm
167 a 176 cm
174 a 181 cm
179 a 187 cm
194 a 200 cm
De 186 a 194 cm
De 200 a 206 cm
Descripción
- El material transpirable reduce la acumulación de calor y las molestias
- Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras de líquido limitadas (Tipo CE 5/6)
- Material SMS de gran resistencia y transpirabilidad de 50 gsm
- Cumple con los requisitos de fugas hacia el interior de EN 1073-2 para protección contra partículas nucleares
- Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras completamente hermético
- Diseño de capucha de dos paneles
- Muñecas, cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | 4XL |
Sexo | Unisex |
Material | SMS, polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Hood Type | 2 paneles |