Learn More
BRAND™ Tubos de polipropileno con fondo redondo para microcentrífuga
Incluyen tapón de rosca a prueba de manipulación. La junta de silicona ofrece una protección fiable contra las fugas o la penetración de líquidos.
Marca: BRAND™ 780757
248.55 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Hechos de polipropileno (PP)
- Estéril
- Graduados
Especificaciones
Tapón de rosca | |
Polipropileno | |
1,5 ml | |
Polipropileno | |
Para centrífuga | |
Tapón de rosca con sellado de silicona | |
500/paq. | |
Estéril | |
Tapón roscado |
DIN EN 285 | |
Sí | |
Transparente | |
Almacenamiento de suministros médicos como sueros y muestras de sangre, así como calentamiento de muestras, centrifugación, etc. | |
44mm | |
500/paq. | |
De – 196C a 121 °C | |
Sí | |
13 mm |