Learn More
Masterflex™ Reductor excéntrico sanitario de polipropileno
Mantener condiciones sanitarias en sus procesos
Marca:  Masterflex™ 31805-01
Código de producto. 11769579
  • 303.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Cumple con los requisitos para uso farmacéutico de la Clase IV de la Farmacopea estadounidense, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y 3 normas sobre el contacto con alimentos.
  • Todos los accesorios son compatibles con Tri-Clamp™, accesorios.
  • Excelente resistencia química.
  • Características de lixiviado bajo.
Especificaciones
Especificaciones
Conexión sanitaria
15 °F
Muy buena resistencia química
Autoclave u óxido de etileno
180 °F
Reductor excéntrico sanitario PP, 38,1 mm (1 1/2 pulgadas); 19,05 mm (3/4 pulgadas) tamaño de abrazadera pequeña
Polipropileno
-9 °C
1 1/2 pulgadas, 3/4 pulgadas
8,61 bar (125 psi) en condiciones ambientales si se usa una abrazadera de plástico de estilo de unión real
82 °F