Learn More
Alpha Packaging™ Tapones de rosca de polipropileno
Utilice los tapones de rosca de polipropileno Alpha™ Packaging en frascos con cuello roscado que contengan muestras de laboratorio analíticas, especialmente aquellas que contengan productos químicos de alta pureza, ácidos fuertes y disolventes.
0.35€ - 5586.00€
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10136084
|
Alpha Packaging™
1001825 |
DIN 32 |
0.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
30408790
|
Alpha Packaging™
1001825 |
DIN 32 |
1477.04€
paquete de 14800 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30408800
|
Alpha Packaging™
1000772 |
DIN 40 |
5586.00€
paquete de 60000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30408796
|
Alpha Packaging™
1000773 |
DIN 55 |
4472.00€
paquete de 26000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Polipropileno
- Para su uso con frascos de cuello de rosca
Especificaciones
Polipropileno | |
Polipropileno |