Learn More
Buerkle™ Unión roscada de barril de polipropileno
Unión roscada de barril de polipropileno Buerkle™ para una conexión segura al barril en tres modelos de rosca diferentes.
Marca: Buerkle™ 5600-3180
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Unión roscada de barril de PP para una conexión segura al barril en tres modelos de rosca diferentes
- Para extraer líquidos no inflamables
- Los conectores del contenedor hacen que la decantación sea aún más fácil y segura con su conexión más segura a los barriles.
- Los conectores fijan la bomba al barril, permiten un cambio de posición vertical y permiten el intercambio de aire necesario.
Especificaciones
Bomba para barril de PTFE | |
Polipropileno | |
Unión roscada de barril | |
Tri-Sure, rosca exterior gruesa |