Learn More
Masterflex™ Conectores reductores dentados rectos de polipropileno natural
Construya trayectorias de líquido en el laboratorio de forma rápida y sencilla con estos conectores reductores dentados, ideales para aplicaciones de baja presión.
Marca:  Masterflex™ 40610-08
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12200439
  • 53.10€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Descripción
  • Resistente a productos químicos
  • No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
  • Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello seguro
  • Escala de temperatura de − 13° a + 66 °C
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
-13 °C
Orificio de 1/8 pulg.; de 2 a 7/32 x 9/16 pulg
Recto
de 66 °C
Tubos con DI 3/8 × 1/4 pulg
10 Paq.
Óxido de etileno y gamma
Natural
Racor dentado