Learn More
Buerkle™ Gradilla para tubos de ensayo de polipropileno
Universal test tube rack with retention system. Allows all test tubes to be emptied simultaneously. Suitable for test tubes in most standard diameters. Alphanumerically marked positions for specific identification of samples. Test tube rack with 24 storing positions without retention system.
16.45€ - 20.00€
Especificaciones
Tipo de producto Test Tube Rack
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Polypropylene
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 246 x 104 x 64 mm
Anchura (métrico) 104 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Posiciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Posiciones Precio Cantidad y disponibilidad  
10208902
Ver documentos
Buerkle™
9635-0021
White 60
16.45€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15101637
Ver documentos
Buerkle™
9635-0041
White 24
20.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • PP, coloured, shatterproof
  • Steam sterilisable up to +121°C
  • Dimensions: 246 x 104 x 64 mm∣
Especificaciones
Especificaciones
Test Tube Rack
Polypropylene
104 mm
Autoclavable
246 x 104 x 64 mm
4,09 in