Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados graduados universales de polipropileno
Vasos de precipitado graduados universales de polipropileno con graduación indestructible y tres boquillas especialmente formadas para un vertido fácil de líquidos.
Marca: Buerkle™ 7109-1000
2.23 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Alertas:
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Descripción
- Se puede utilizar como desechable
- Fabricados con polipropileno transparente
- Esterilizable en autoclave
- Ahorro de espacio: los vasos de precipitados se apilan entre sí
Especificaciones
Transparente | |
113 mm | |
Polypropylene | |
Each | |
Autoclavable | |
Sí |
72 mm | |
1000 mL | |
50 mL | |
Beaker | |
Single-use |